Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-SEMA3B Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
In Western Blot, a band is seen at ~50 kDa, representing the secreted form of the protein and also a faint band at ~83 kDa, representing the pro-form of the protein. Prior to immunostaining paraffin tissues, antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended. Suggested positive control: antigen standard for SEMA3B (transient overexpression lysate), mouse Cerebellum protein, mouse E16 cerebellum lysate. One family of inhibitory axon guidance molecules is the semaphorins. The semaphorins include secreted, transmembrane, and GPI anchored extracellular molecules that are involved in regulating axon guidance by inhibiting axons from growing toward incorrect targets. SEMA 3B inhibits axonal extension by providing local signals to specify territories inaccessible for growing axons.
Type: Primary
Antigen: SEMA3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Canine, Bovine, Human, Mouse, Primates, Rat
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
50 µL 50 µl PIEAPA116932 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène SEMA3B
Nom de l'antigène Semaphorin 3B
Réactivité Human, Dog, Rat, Mouse, Bovine, Primates
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Semaphorin B antibody, Seam A(V) antibody., Semaphorin V antibody, Seam V antibody
Gene ID 7869, 363142, 484762, 20347, 539996
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 100-200 of the human SEMA 3B protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Température de stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité