Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-BECN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for BECN1 (transient overexpression lysate). Beclin 1 is the first identified mammalian gene to mediate autophagy and also has tumor suppressor and antiviral function. Autophagy, a process of bulk protein degradation through an autophagosomic-lysosomal pathway, is important for differentiation, survival during nutrient deprivation, and normal growth control, and is often defective in tumor cells. Beclin 1 was originally isolated in a yeast two hybrid screen to identify Bcl-2-binding partners and maps to a tumor susceptibility locus on human chromosome 17q21 that is frequently monoallelically deleted in human breast, ovarian and prostate cancer. Beclin 1 encodes an evolutionarily conserved 60 kDa coiled coil protein that is expressed in human muscle, epithelial cells and neurons. In gene transfer studies, beclin 1 promotes nutrient deprivation-induced autophagy, inhibits mammary tumorigenesis, and inhibits viral replication. Expression of the Beclin 1 protein is frequently decreased in malignant breast epithelial cells. Based upon these observations, it is speculated that beclin 1 may work through induction of autophagy to negatively regulate tumorigenesis and to control viral infections. Beclin 1 may also play a role in other biologic processes in which autophagy is important such as cell differentiation and nutritional stress responses.
Type: Primary
Antigen: BECN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116939 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène BECN1
Nom de l'antigène Beclin 1
Réactivité Mouse, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Beclin1 autophagy antibody., CTIP-1 COUP-TF interacting protein 1 antibody
Gene ID 56208, 8678
Format whole serum
Immunogen Full-length human Beclin 1 protein.
Form Liquid
Storage Buffer whole serum, 0.1% sodium azide
Storage temperature 4° C, do not freeze
Shipping Temperature Ice
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité