Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-POU5F1 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
This antibody is expected to react with swine, feline and bovine samples based on a 93% sequence homology. Stem cells are crucial ingredients in the progressive restriction of cellular developmental capacity during mammalian embryogenesis. Until recently, only embryonic stem cells (ESC) had been shown to exhibit the potential to differentiate into cells of the all three germ layers. However, adult stem cells (ASC) can regain pluripotency (potential to differentiate into various lineages) if transferred from one stem-cell microenvironment into another. The transcription factor OCT4, expressed in ESCs and germ cells, is strongly implicated in the process of maintaining as well as regaining stem-cell pluripotency and functions as a key regulator of mammalian germline development.
Type: Primary
Antigen: POU5F1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Primates, Rat, Mouse
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µL 100 µl PIEAPA116943 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène POU5F1
Nom de l'antigène POU Class 5 Homeobox 1
Réactivité Mouse, Primates, Human, Rat
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms POU domain class 5 transcription factor 1 antibody, Oct-3, OCT3, OTF3 antibody., Octamer-binding transcription factor 3 antibody, Oct-4
Gene ID 18999, 294562, 5460
Mesures de concentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 100-200 of the human OCT4 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Température de stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité