Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-CLIP1 Goat Polyclonal Antibody
Marques : Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology. CLIP170 was initially identified as a new type of intermediate filament associated protein that is highly expressed in Reed-Sternberg cells, the tumoral cells diagnostic for Hodgkin's disease. Later experiments showed that it is located at microtubule plus ends and is required for the binding of endocytic carrier vesicles. CLIP170 has also been suggested to act with LIS1, a protein implicated in brain development, to regulate dynein/dynactin binding microtubules. Other studies suggest that CLIP170 can influence the formation of lamellipodia and cell invasion by invasive breast cancer cells by regulating the release of kinesin and IQGAP1 from a complex of those proteins, CLIP170 and Rac1. At least two isoforms of CLIP170 are known to exist.
Immunohistochemistry: 2-4µg/ml, Western Blot: 1-3 ug/ml
Type: Primary
Antigen: CLIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 ug 100 µG PIEAPA519167 Blocked
Blocked Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène CLIP1
Nom de l'antigène CAP-GLY Domain containing linker Protein 1
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CLIP170, CLIP, CAP-GLY domain containing linker protein 1, CLIP1, RSN, cytoplasmic linker 1, CLIP-170, restin (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein), MGC131604, restin, CYLN1, Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein
Gene ID 6249
Mesures de concentration 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (PHSTHHGSRGEERP) corresponding to the C-terminus amino acids of CLIP1
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Température de stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité