Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Donkey Anti-Human IgG (H+L) Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Marques : Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:2500; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Human
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Taille Cdt Référence VWR Quantité
0 1 mg 1 mg ROCK609-705-123
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Antigen symbol IgG (H+L)
Nom de l'antigène IgG (H+L)
Réactivité Human
Conjugaison AP (Alkaline Phosphatase)
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Secondary
Host Donkey
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Mesures de concentration 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Immunogen Human IgG whole molecule
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Liquid (sterile filtered)
Storage buffer 0,05 M Tris Chloride, 0,15M Sodium Chloride, 0,001M Magnesium Chloride, 0,0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol
Température de stockage Cool
Shipping temperature Ice
Cross adsorption bovchigoaguihamhormourabratshp
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité