Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Goat Anti-Mouse IgG F(ab')2 Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Marques : Rockland Immunochemicals
Secondary Goat Anti-IgG F(ab')2 Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: F(ab')2
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
2 mg 2 mg ROCK610-1904
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgG F(ab')2
Nom de l'antigène IgG F(ab')2
Réactivité Mouse
Conjugaison Texas Red®
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Secondary
Hôte Goat
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Mesures de concentration 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogen Mouse IgG F(ab')2 fragment
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Température de stockage Cool
Shipping temperature Ice
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité