Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Rabbit Anti-Mouse IgG F(ab')2 Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Fournisseur: Rockland Immunochemical
Secondary Rabbit Anti-IgG F(ab')2 Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: ELISA: 1:16000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not add Sodium Azide!
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: F(ab')2
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
1 mg 1 mg ROCK610-4321
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgG F(ab')2
Nom de l'antigène IgG F(ab')2
Réactivité Mouse
Conjugaison Peroxidase
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Secondary
Hôte Rabbit
Isotype none
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Gel Shift Yes
Flow Cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Mesures de concentration 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Cross Adsorption hum
Immunogen Mouse IgG F(ab')2 fragment
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage Buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Gentamicin Sulfate. 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Température de stockage Cool
Shipping Temperature Ice
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité