Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-SSX2IP Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:16000
Type: Primary
Antigen: SSX2IP (synovial sarcoma, X breakpoint 2 interacting protein)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 µg 100 µG USBIS6600-94C
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène SSX2IP
Nom de l'antigène synovial sarcoma, X breakpoint 2 interacting Protein
Réactivité Human, Dog
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Goat
ELISA Yes
Mesures de concentration ~0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Sequence C-SYTNSHVEKDDLP
Form liquid
Storage Buffer Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
Température de stockage Cool
Shipping Temperature Ice
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité