Imprimer
Altimètre, baromètre et thermomètre
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-1953EA 192 EUR
VWRI620-1953
Altimètre, baromètre et thermomètre
Ce thermomètre/baromètre/altimètre de précision est adapté à une utilisation professionnelle dans le domaine du sport et de la technologie.
  • Grille de criblage Lucent avant (IP 65)
  • Mémorisation des valeurs minimale/maximale
  • Compteur de tendance à la baisse et/ou hausse de la pression d'air
  • Fonction de réglage et de résumé du niveau de la mer
  • Plus de 6000 heures d'utilisation
Pression absolue piézo-résistive et capteur de température.
Informations de livraison: Instrument livré avec une pile de 9 volts de type CEI 6F22, et une alarme qui indique lorsque la batterie se vide.