Canopy connection kits for Purifier® Logic®+ biosafety cabinets
Extracteurs de vapeur
These kits are for thimble ducting class II, type A2 biosafety cabinets.
Overall height of the cabinet is 31,75 mm
Canopy provides an air gap to allow room air to enter the ductwork and mix with the filtered air being exhausted to the outside. Inadequate exhaust activates the switch in less than one second and triggers the cabinet to signal an audio and visual alarm via the LCD display. The motor also increases to maximum speed for personal safety during exhaust failure.
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.