Imprimer
Bouchons d'oreilles réutilisables, E-A-R™ Ultrafit™ 14
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E-A-R™ Ultrafit™
MMMAUF01015EA 838 EUR
MMMAUF01015
Bouchons d'oreilles réutilisables, E-A-R™ Ultrafit™ 14
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Ces bouchons d'oreille préformés sont fabriqués en TPE souple; ils utilisent une technologie de filtre brevetée pour atténuer les bruits nocifs, tout en permettant de tenir une conversation normale ou écouter de la musique.
  • Résistants à l'humidité et compatibles avec d'autres EPI
  • Inutile de les rouler
  • Triple collerette, tige ergonomique et forme inclinée pour faciliter l'insertion
  • Lavables et réutilisables
Recommandés pour des niveaux sonores de 85 dB(A) au maximum.
SNR: 14 dB
Certifications: EN 352-2
Attention: * Taille unique.