Imprimer
Plaques de collecte à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml
Fournisseur: Omega Bio-Tek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
EZ9602-02EA 193 EUR
EZ9602-02
Plaques de collecte à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml
Microplaques Microplaques HTS
Plaques de collecte en PP à 96 puits de 2,0 ml pour la lyse, la culture d'échantillons et le prélèvement à flux continu. Cette plaque à puits carrés permet d'accueillir des volumes plus importants qu'avec une plaque à puits ronds équivalente dans un format standard de microplaque.
  • La plaque de collecte est compatible avec la plupart des stations de travail robotisées
  • La microplaque à fond rond s'adapte au dispositif de séparation magnétique (MSD-1)
  • Fabriquée en polypropylène (PP) de haute qualité pour une excellente résistance thermique et chimique