Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
milieux-de-culture-en-ampoules
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Sélectionnez une ou plusieurs options dans n'importe quel champ ou menu déroulant et cliquez sur le OK.
Les résultats se mettront à jour automatiquement.
SearchResultCount:"12"
Trier par:
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Milieu de culture en ampoule, Bouillon tryptone extrait de glucose, Pour: Numération totale
UOM:  1 * 120 Pce
Marques :  Pall Laboratory
Description:   Grande variété de milieux stériles en ampoules pour les analyses microbiologiques courantes, en ampoules en verre ou en plastique transparent. Fournis...
Marques :  Hach
Description:   Ils permettent de détecter les agents pathogènes en suspension dans l'eau associés à une contamination fécale des sources d'eau.
Marques :  SARTORIUS
Description:   Les milieux de culture Biosart® 100 prêts à l'emploi sont pré-stérilisés et comportent une membrane en cellulose. Ils ont été spécialement développés ...
Marques :  Hach
Description:   Microbiological media in ampoules, EC medium, Pour: E. coli
Référence Produit: (HACH2428350)
Marques :  Hach
Description:   Microbiological media in ampoules, m-Green yeast and mold, 2 ml plastic ampule, Pour: Yeast and Moulds
UOM:  1 * 50 Pce
Marques :  Hach
Description:   In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24® broth give the simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring,...
Marques :  Hach
Description:   m-Endo broth detects total coliform bacteria (colonies with a greenish-gold sheen). For potable water samples, confirm with Lauryl Tryptose and Brilli...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 12
  1  2  Suivant