Imprimer
Eppendorf Tubes® 15/50 ml, avec bouchon à vis
Fournisseur: Eppendorf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
525-1054EA 161 EUR
525-1054 525-1053 525-1052 525-1051 525-1050 525-1049
Eppendorf Tubes® 15/50 ml, avec bouchon à vis
Tubes Tubes à centrifuger
PP, avec bouchons à vis en PE-HD.
Safe design and easy handling ensure best sample processing. They represent the optimal solution for cell culture and cell biology applications as well as for sample preparation protocols in microbiology and molecular biology laboratories.
  • Le matériau d'une grande qualité et le moulage de précision garantissent un serrage optimal et minimisent les pertes d'échantillon
  • Manipulation ergonomique (ouverture/fermeture faciles) et utilisation d'une seule main
  • Étiquetage fiable et sûr
  • La qualité et la pureté de chaque lot individuel sont contrôlées et certifiées
La conception sûre et la prise en main aisée assurent le meilleur traitement des échantillons. Ils représentent la solution optimale pour les applications de culture cellulaire et de biologie cellulaire ainsi que pour les protocoles de préparation des échantillons dans les laboratoires de microbiologie et de biologie moléculaire.
  • High quality material and precision molding ensures a high tightness and minimizes sample loss
  • Ergonomic handling (easy opening/closing) and one-handed operation
  • Pyrogen-free, DNase-, RNase- and DNA-free
  • Reliable and safe labelling
  • Each individual lot is checked and certified for quality and purity
Tubes LoBind ADN
Les tubes ADN LoBind optimisent la récupération d'échantillons d'acides nucléiques en diminuant considérablement l'échantillon à la surface liante. Ils constituent la solution idéale pour la préparation d'échantillons et le stockage d'échantillons contenant de faibles quantités d'ADN.
Tubes stériles
Exempts de pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN humain et bactérien.