Imprimer
VWR®, Plateau de collecte et de stockage réutilisable
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
216-1492EA 102 EUR
216-1492
VWR®, Plateau de collecte et de stockage réutilisable
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Plateau en plastique bleu avec insert blanc.
  • Conçu pour contenir un grand nombre d'échantillons, tout en étant facile à transporter
  • Pour le stockage sur une étagère de réfrigérateur de taille moyenne
  • Résistant et flexible
  • Grand porte-étiquette intégré pour une identification claire et facile
  • Peut être nettoyé avec des désinfectants et des germicides courants
Pour les échantillons cliniques. L'idéal pour le transport et le stockage des articles de laboratoire généraux. Légers et résistants. Peut contenir jusqu'à 24 conteneurs d'échantillons pleins jusqu'à 58 mm de diamètre, à l'aide de l'insert. Insert amovible pour permettre l'utilisation de la coque extérieure pour le stockage ou le transport de produits de laboratoire. Empilable avec d'autres plateaux pour supporter jusqu'à quatre plateaux.