Imprimer
Entonnoir papier jetable
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
221-0274EA 47 EUR
221-0274
Entonnoir papier jetable
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En papier à fort grammage recouvert d’argile.
  • « Dossier » innovant permettant une utilisation mains-libres lors du versement de liquides visqueux
  • S’adapte à un grand nombre d’ouvertures
  • Souplesse maximale – la tige peut être coupée pour n’importe quelle forme ou taille d’ouverture
  • Appliquez une légère pression et l’entonnoir conservera sa position
  • Utilisation avec pratiquement tous les liquides ou poudres*
Bonne alternative aux entonnoirs en plastique jetables. Ce produit en papier écologique se décomposera naturellement dans le circuit classique des déchets ménagers. Aide à réduire la contamination croisée.
Attention: * Non recommandé pour les liquides chauds.