Imprimer
VWR®, Syringe Filters, Analytical Filtration
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
514-0070EA 222 EUR
514-0070 514-0071 514-0069 514-0065 514-0066 514-0067 514-0068
VWR®, Syringe Filters, Analytical Filtration
Filtres Filtres-seringue
Disponibles avec une membrane en PP, PTFE ou une membrane en nylon. Les membranes sont proposées avec des tailles de pores de 0,2 µm et 0,45 µm, selon la taille de garniture des colonnes analytiques. Si la colonne a une garniture supérieure à 3 μm, un filtre de 0,45 µm sera approprié et si la colonne a une garniture inférieure à 3 µm ou plus petite encore, un filtre de 0,2 μm sera approprié.
  • Compatibilité pour HPLC : Faibles taux de substances extractibles détectables aux UV
Membranes en PP: Ces filtres polyvalents sont conçus pour la préparation d'échantillons mixtes. Répondent à un large éventail de compatibilité chimique pour les mélanges aqueux/organiques.
Membranes en PTFE: Ces membranes en PTFE sont conçues pour la filtration des gaz corrosifs et des solvants organiques. Excellente résistance chimique. Compatibilité optimale pour la filtration des produits chimiques nocifs.
Membranes en nylon: Ces filtres polyvalents sont adaptés pour la préparation des échantillons à base de solvants et aqueux. Compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools. Large résistance chimique aux solvants courants. Filtre non recommandé pour les acides >1N ou les solvants halogénés.