Imprimer
Lecteur de codes-barres, Motorola Symbol CS3000
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
999-0800EA 329 EUR
VWRI999-0800
Lecteur de codes-barres, Motorola Symbol CS3000
Ce lecteur de codes-barres linéaires 1D mobile permet aux entreprises de mettre en œuvre facilement le balayage laser 1D lorsque la mobilité ou le coût et la taille d'un périphérique de numérisation classique posent problème.
  • Petit et léger : il se place dans une poche ou sur un cordon à mettre autour du cou et pèse seulement 70 g
  • Conception simple à l'aide de deux boutons : facile à tenir et à utiliser : pratiquement aucune formation requise
  • La mémoire non volatile de 512 Mo assure la capacité de stocker plus d'un million d'acquisitions et assure la conservation des données - idéal pour pratiquement n'importe quelle opération de lot
  • Simple et intuitif à utiliser : pointez, cliquez, numérisez ; permet même de capturer facilement des codes-barres sales, endommagés ou de mauvaise qualité
  • La connectivité USB par lot permet la compatibilité avec pratiquement n'importe quel périphérique hôte
Le CS3000 peut être utilisé en mode autonome pour la numérisation par lot de codes à barres. La gestion des données par lot est facile. Une fois connectées à un hôte, les données de lot peuvent être configurées pour le transfert automatique à une application. Dans la mesure où les acquisitions sont placées dans un fichier ASCII standard réglable par l'utilisateur, les informations peuvent être facilement utilisées pour remplir les formulaires de commande, les tableurs et les listes de stocks.
Moteur d'acquisition : laser SE955, laser à une seule ligne
Mémoire : 512 Mo de mémoire Flash
Capacité de mémoire : plus d'1 million de codes-barres (UPC avec horodatage)
Batterie : lithium-ion 780 mAh
Autonomie : 24 heures d'utilisation ou 8 500 acquisitions (6 acquisitions par minute en charge complète)
l×p×h : 49,5×22×86,5 mm
Poids : 70 g (piles comprises)