Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
bouchons-de-securite-et-bouchons-de-securite-pour-conteneurs-a-dechets
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/57/18989757.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Extraction des solvants ou des phases mobiles en toute sécurité des flacons et réservoirs sans exposition aux gaz et vapeurs de solvants nocifs. Matér...
Marques :  Merck
Description:   Bouchons à vis conçus spécifiquement pour un raccord direct à l'instrument des flacons filetés Merck S 40, pour manipuler les solvants en toute sécuri...
Marques :  VWR Collection
Description:   Récupération des solvants usagés en toute sécurité et sans exposition aux gaz et vapeurs de solvants nocifs. Matériaux de haute qualité (PTFE et PP) g...
Marques :  VWR Collection
Description:   Les bouchons de sécurité avec affichage de l'état vide garantissent une sécurité optimale pour les opérateurs en laboratoire et l'environnement.
...
Marques :  SCAT Europe
Description:   Extraction des solvants en toute sécurité des flacons et réservoirs sans exposition aux gaz et vapeurs de solvants nocifs. Avec soupape de ventilation...
Marques :  SCAT Europe
Description:   Les bouchons SCAT ignifugés contiennent un composant auto-extinguible constitué d'un plastique spécial.
En cas d'incendie, le matériau à effet re...
Marques :  SCAT Europe
Description:   Pour la mise au rebut sécurisée des déchets liquides. Récupération des solvants usagés en toute sécurité et sans exposition aux gaz et vapeurs de solv...
Marques :  SCAT Europe
Description:   Les bouchons de sécurité SafetyCap s'utilisent directement sur les flacons avec un filetage S 40 et GL 40 sans avoir à ajouter un adaptateur...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 22
  1  2  3  Suivant