Imprimer
Votre recherche pour: Vannes d'injection
7  résultat(s)
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: Syringe valve VLL25/2.5M, push-pull with Luer lock, 25 µl - 2,5 ml syringe volume
Référence Produit: (HAMI86580)
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Description: This MTB sampling valve is a lever-actuated on/off valve used for storing and transporting samples in any Gastight® PTFE Luer lock (TLL) or Luer tip (...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Description: Rheodyne®, Vanne d'injection manuelle à chargement par l'avant 7725 2/6 avec MBB™ *, Acier inoxydable
Référence Produit: (WHEA851426)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Kit includes 1 spring, 2 balls, 2 washers for valve, and barrel washer.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SOCOREX ISBA
Description: Replacement kits for the valve assembly are supplied in a dedicated bag with each Socorex® self-refilling syringe.
Référence Produit: (WITG0.290.403)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Spare needle valve, PTFE, red for high vacuum stopcocks WITAFLO, 3 mm hole
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (560-0168)
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Description: Les vannes d'injection moyenne pression à 6 ports permettent une personnalisation aisée de la boucle d'échantillon externe. Il suffit de découper...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom