Imprimer
Cuves de polarimètres
Fournisseur: PerkinElmer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PERCB0017054EA 2720 EUR
PERCB0017054
Cuves de polarimètres
Cuvettes Cuves de spécialités
Cuves de polarimètre conçues pour faciliter le remplissage et le vidage sans perte des échantillons.
  • Haute efficacité, faciles à remplir et vider sans aucune perte
  • Orifices de remplissage sont agencés de façon à ce que le liquide circule sur les surfaces vitrées intérieures
  • Fenêtres soudées aux corps des cuves pour un fonctionnement sans tension
  • Longueur de trajet définie gravée sur chaque cuve pour une identification simple
  • Double paroi pour une thermostatisation avec de l'eau à température constante, à l'exception de la cuve à flux