N,N-Diméthylformamide 99.0-100.00%, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DMF
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
Formule:
HCON(CH₃)₂ Poids moléculaire: 73,09 g/mol Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa) Point de fusion: −60,5 °C Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 57,5 °C (DIN 51755) (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003284 Numéro CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Indice Merck: 13,03269 |
![]() ![]() |
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003%w/w |
Water (KF) | max. 0.05%w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50µg/g |
Application HS-GC (standard measurement) | Passes test |