Imprimer
N,N-Diméthylacétamide 99.99-100.00%, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthylamide acétique
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85397.290EA 215 EUR
85397.290
N,N-Diméthylacétamide 99.99-100.00%, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Poids moléculaire: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 166,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Indice Merck: 13,03254
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.8%
Identity (IR) Complying
Residue after evaporation max. 0.0003%w/w
Water (KF) max. 0.05%w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1µg/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10µg/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50µg/g
GC-HS (DMF) max. 20µg/g
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation