Imprimer
Colleuse avec ruban pour lames, CM1260, VWR®
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SERMCM-1260
Colleuse avec ruban pour lames, CM1260, VWR®
Cette colleuse de bande de grande capacité peut couvrir jusqu'à 1260 lames par heure, grâce à un processus mécanique flexible.
  • Écran tactile multilingue avec paramétrage
  • Séchage automatique des lames avec processus d'aspiration intégré
  • Longueur de ruban réglable (45 à 70 mm) et dosage du xylène
  • Interface conviviale avec vue d'ensemble claire