Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D7]

Marques : OriGene
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:150

Type: Primary
Antigen: TIA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D7
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human



 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 μg 100 µG ORIGCF800657
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Symbole antigène TIA1
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Clone 1D7
Hôte Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Epitope Full length
Cross adsorption No
Immunogen Full length human recombinant protein of human TIA1 (NP_071505) produced in HEK293T cell.
Molecular weight 42.8 kDa
Purification purified by affinity chromatography
Form Lyophilized
Storage buffer PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature –20 °C

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité