Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-GPRIN2 Mouse Monoclonal Antibody
Marques : Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant GPRIN2.
Type: Primary
Antigen: GPRIN2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009721-M
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène GPRIN2
Nom de l'antigène G Protein Regulated Inducer Of Neurite Outgrowth 2
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Mouse
Western Blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms GRIN2, KIAA0514
Amino acid number 1 to 461
Gene ID 9721
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen GPRIN2 (AAH11672.1, 1 a.a. ~ 461 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MSSSHPEPGPWAPLSPRLQPLSQSSSSLLGEGREQRPELHKTASSTMWQAQLGEASTRPQAPEEEGNPPESMKPARASGPKARPSAGGHWRSSTVGNVSTMGGGDLCRLRAPSAAAMQRSHSDLVRSTQMRGHSGARKASLSCSALGSSPVHRAQLQPGGTSGQGGQAPAGLERDLAPEDETSNSAWMLGASQLSVPPLDLGDTTAHSSSAQAEPKAAEQLATTTCHALPPAALLCGMREMREVGAGGCCHALPATGILAFPKLVASVSESGLQAQHGVKIHCRLSGGLPGHSHCCAHLWGPAGLVPEPGSRTKDVWTMTSANDLAPAEASPLSAQDAGVQAAPVAACKAVATSPSLEAPAALHVFPEVTLGSSLEEAPSPVRDVRWDAEGMTWEVYGAAVDPEVLGVAIQKHLEMQFEQLQRAPASEDSLSVEGRRGPLRAVMQSLRRPSCCGCSGAAPE
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité