Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-P4HA2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant P4HA2.
Type: Primary
Antigen: P4HA2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008974-M
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène P4HA2
Nom de l'antigène prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide II
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Mouse
Western Blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 533
Gene ID 8974
Format Liquid
Cross Adsorption No
Immunogen P4HA2 (NP_001017973.1, 1 a.a. ~ 533 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité