Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM 188]
Marques : Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against NCAM1.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 μl/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: NCAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM 188
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 Reactions 100 µl ABNOMAB6001
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène NCAM1
Nom de l'antigène Neural Cell Adhesion Molecule 1
Réactivité Human
Conjugaison PE (Phycoerythrin)
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Clone MEM 188
Hôte Mouse
Isotype IgG2a
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms NCAM, CD56, MSK39
Gene ID 4684
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen KG-1 human acute myelogenous leukemia cell line.
Storage buffer PBS (0,1 mg/mL sodium azide)
Température de stockage Store in the dark at 4 °C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité