Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: B-Ly1]

Marques : Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against MS4A1.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 μl/10^6 cells

Type: Primary
Antigen: MS4A1
Clonality: Monoclonal
Clone: B-Ly1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 Reactions 100 Tests ABNOMAB5998
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Symbole antigène MS4A1
Nom de l'antigène Membrane-spanning 4-Domains, Subfamily A, Member 1
Réactivité Human
Conjugaison PE (Phycoerythrin)
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Clone B-Ly1
Hôte Mouse
Isotype IgG1
ImmunoChemistry Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms S7, Bp35, B1, CD20, CVID5, LEU-16, MS4A2
Gene ID 931
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Human MS4A1.
Storage buffer PBS (0,1 mg/mL sodium azide)
Température de stockage Store in the dark at 4 °C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
 

Un nouvel aspect et un engagement renouvelé

Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.

EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS