Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL10RA Rat Monoclonal Antibody [clone: 3F9-2]

Marques : Abnova
Rat monoclonal antibody raised against IL10RA/IL10RB.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10μl of the sμggested working dilution (1:10-1:50 to label 1x 10^6 cells in 100μl)

Type: Primary
Antigen: IL10RA
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F9-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human



 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 μg 100 µg ABNOMAB5265
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Symbole antigène IL10RA
Nom de l'antigène Interleukin 10 Receptor alpha
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Clone 3F9-2
Hôte Rat
Isotype IgG2a
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms CDW210A, IL-10R1, HIL-10R, IL10R, CD210a, CD210
Gene ID 3587|3588
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Human IL10RA/IL10RB.
Storage buffer PBS, pH 7,4 (0,09% sodium azide)
Température de stockage Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
 

Un nouvel aspect et un engagement renouvelé

Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.

EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS