Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASR Mouse Monoclonal Antibody [clone: HL 1499]

Marques : Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant CASR.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:50-1:200; Immunohistochemistry (Frozen sections): 1:50-1:200; Radio Immunoassay: 1:50-1:200; Western Blot: 1:50-1:200

Type: Primary
Antigen: CASR
Clonality: Monoclonal
Clone: HL 1499
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rabbit, Rat



 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
100 μl 100 µg ABNOMAB2357
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Symbole antigène CASR
Nom de l'antigène Calcium Sensing Receptor
Réactivité Rat, Mouse, Human, Rabbit
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Clone HL 1499
Hôte Mouse
Isotype IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms HHC, CAR, PCAR1, HYPOC1, NSHPT, EIG8, Parathyroid Cell calcium-sensing receptor, FHH, Extracellular calcium-sensing receptor precursor, HHC1, FIH, GPRC2A
Gene ID 846
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant protein corresponding to N-terminus extracellular region of human CASR.
Storage buffer Tris-glycine, 150 mM NaCl (0,05% sodium azide)
Température de stockage Store at – 20 °C or – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tested applications Radio Immunoassay

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité