Imprimer
Set de nettoyage PCR, Cyclo-Prep™
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
K600-50RXNEA 266 EUR
VWRCK600-50RXN
Set de nettoyage PCR, Cyclo-Prep™
Cyclo-Prep est un set de purification avec colonne de centrifugation pour l'isolation rapide des fragments de PCR après amplification.
  • Isolation rapide des fragments de PCR
  • Format de colonne de centrifugation rapide
  • Produit pur pour le clonage et le séquençage
Après le nettoyage, l'ADN isolé ultra-pur peut s'utiliser dans le cadre de protocoles de digestion par enzymes de restriction, de marquage, d'hybridation, de ligature, et de clonage et de séquençage fluorescent d'ADN. Le set de nettoyage PCR Cyclo-Prep™ contient tous les réactifs nécessaires à la purification de l'ADN sans phénol ou chloroforme dangereux, ce qui le rend à la fois sûr et efficace.
Informations de livraison: Contient du tampon de liaison, 55 ml ; de lavage, 16 ml ; d'élution, 10 ml ; des colonnes de centrifugation (50) ; des tubes de prélèvement (50). Matériel pour 50 isolations.