Imprimer
Combinaisons pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, modèle IC105
Fournisseur: DuPont®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IsoClean®
113-8741EA 609 EUR
113-8741 113-8740 113-8739
Combinaisons pour salle propre, Tyvek® IsoClean®, modèle IC105
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons sont en Tyvek®, un tissu composé de PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
  • Tissu très faiblement pelucheux
  • Avec capuche et surchaussures à semelle antidérapante intégrées
  • Fermeture à glissière frontale et passe-pouces
  • Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
  • Coutures internes piquées
  • Lavées en salle propre et stérilisées aux rayons gamma
  • Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10-6
Les combinaisons Tyvek® IsoClean sont utilisées dans les industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux et électroniques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
Couleur : blanc
Cdt: emballées dans une salle propre de classe ISO 4. Conditionnement individuel dans un sachet opaque placé dans deux doublures en polyéthylène transparent. 25 combinaisons par boîte.