Imprimer
Drain stoppers for SAP and JBN baths
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UWB-DS
GRANUWB-DSEA 33.1 EUR
GRANUWB-DS
Drain stoppers for SAP and JBN baths
Bouchons Bouchons en plastique
Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.