Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Adhesives, DP 804, Scotch-Weld™
Fournisseur: 3M
Scotch-Weld™ DP804 clear acrylic adhesive is a two-part, 1:1 mix ratio, structural adhesive. It is designed to quickly bond clear plastics and also in adhesion on glass and metals. It provides high transparency when mixed and offers excellent long term resistance to UV.
  • Excellent shear and peel strength along with good impact resistance and durability
  • Low-odour acrylic
  • High temperature resistance
  • Very good performance at elevated temperatures
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Emballage Cdt Référence VWR Quantité
Scotch-Weld™ clear acrylic adhesive DP 804 50 ml cartridge 12 MMMA804.5
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Couleur colourless
Type 804
Fixture Time 4 min
Viscosité 9 mPa
Component Materials Acrylate
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité