Imprimer
Test de la mononucléose
Fournisseur: SureScreen Diagnostics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SUREMONOCEA 42.5 EUR
SUREMONOC
Test de la mononucléose
La mononucléose, également dite infectieuse, est une maladie causée par le virus d'Epstein-Barr, qui fait partie de groupe Herpès. Le virus peut rester quiescent, mais devient actif en cas de fatigue ou de problèmes de santé. Ce test est idéal pour examiner les patients présentant des symptômes tels que maux de gorge, gonflement des glandes et fatigue, afin de déterminer s'il s'agit d'une maladie liée à la mononucléose.
This test is ideal for testing a patient who is exhibiting symptoms such as a sore throat, swollen glands and experiencing fatigue to find out if they are suffering from mononucleosis related illness.