Imprimer
Wafer storage boxes for 100 mm (4") wafer handling, E 97 series
Fournisseur: Entegris
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ENTEE97-102-0603EA 0 EUR
ENTEE97-102-0603 ENTEE97-102-61C02 ENTEE97-101-0615 ENTEE97-101-0604 ENTEE97-101-0603 ENTEE97-101-0605 ENTEE97-101-61C02 ENTEE97-101-0607
Wafer storage boxes for 100 mm (4") wafer handling, E 97 series
Matériel de manipulation de wafers Boîtes de stockage de semi-conducteurs
With pin and socket hinges. Single snap latch.
  • Stackable
  • Optional wafer cushion
  • Single carrier capacity
  • Compatible carriers: 182 series, 'M' style 72 series