Imprimer
VWR® INCU-Line® Prime, Incubateurs à convection naturelle
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
390-0910EA 0 EUR
390-0910 390-0911
VWR® INCU-Line® Prime, Incubateurs à convection naturelle
Incubateurs Incubateurs standard
Ces incubateurs avec fonction de convection d'air naturelle sont équipés d'une chambre intérieure en acier inoxydable, d'un revêtement extérieur en tôle d'acier pulvérisé et d'une porte interne en verre. Tous les modèles comprennent un port d'accès Ø 30 mm, une horloge en temps réel, un minuteur numérique, un port USB et une fonction de mémorisation des résultats de test pour rappeler les données ou les événements de température avec une mémoire interne qui stocke jusqu'à 2046 enregistrements de données. La gamme inclut une fonction d'auto-diagnostic, une alarme de panne du capteur de température, un verrouillage de porte, une alarme d'ouverture de porte et des alarmes de température sonore et visuelle. Tous les modèles possèdent les caractéristiques de sécurité suivantes : un dispositif de sécurité à température réglable indépendant de classe 3.1 protégeant les échantillons et l'incubateur et un système de contrôle des coupures de courant (continuation du programme après la remise sous tension). Tous les incubateurs et étuves Prime de la même taille peuvent être empilés sans accessoires supplémentaires (à l'exception des modèles 180 litres qui ne sont pas empilables).
  • Contrôleur à micro-processeur avec affichage graphique LCD et touches tactiles éclairées
  • Enregistrement de trois programmes maximum: Chaque programme inclut jusqu'à trois rampes réglables et trois profils de température/durée
  • Fonction de boucle jusqu'à 99 fois ou en continu
  • Maintien au point de consigne de température réglable entre 1 minute et 5 jours ou fonctionnement continu
  • Commande manuelle du volet d'air, 0% (fermé), 25%, 50%, 75%, 100% (ouvert)
Informations de livraison: Fournis avec deux étagères en acier inoxydable pour les modèles 56 et 112 Prime et trois étagères pour le modèle 180 Prime. Certificat de test du fabricant (données mesurées à 37 °C) et logiciel de contrôle de base pour télécharger les données depuis la mémoire interne. Manuel d'instructions multilingue.