Imprimer
Peqlab peqGOLD, DNA Ladders, 50 bp
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Peqlab peqGOLD
25-2000EA 86.3 EUR
25-2000
Peqlab peqGOLD, DNA Ladders, 50 bp
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
  • Range: 13 distinct fragments 50 to 1000 bp in size
  • Two highlighted bands for easy orientation
  • Also available as ready to use mix containing Orange G dye instead of bromophenol blue