Imprimer
VWR®, Cryoboîtes avec séparateurs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
479-1437EA 5.5 EUR
479-1437 479-1438 479-1439 479-1440 479-1441 479-1442
VWR®, Cryoboîtes avec séparateurs
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Boîtes, en carton, blanches. Pour le stockage des cryotubes à basse température.
  • Résistant à des températures pouvant atteindre –140 °C
  • Revêtement étanche standard