Imprimer
VWR®, Tamis de test, 203×50 mm
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
510-0929EA 169 EUR
510-0929 510-0928 510-2549 510-0921 510-0920 510-2548 510-0923 510-0922 510-0925 510-0924 510-0927 510-0926 510-2552 510-2551 510-2554 510-2553 510-2556 510-2555 510-0930 510-2558 510-2557 510-2550 510-0918 510-0917 510-0919 510-2538 510-2537 510-0912 510-0911 510-2539 510-0914 510-0913 510-0916 510-0915 510-2541 510-2540 510-2543 510-2542 510-2545 510-2544 510-2547 510-2546 510-0939 510-0932 510-0931 510-2559 510-0934 510-0933 510-0936 510-0935 510-0938 510-0937 510-2563 510-2562 510-2565 510-2564 510-2567 510-2566 510-0940 510-2568 510-2561 510-2560 510-2505 510-2504 510-2507 510-2506 510-2509 510-2508 510-2510 510-2512 510-2511 510-2514 510-2513 510-2501 510-2500 510-2503 510-2502 510-2527 510-2526 510-2529 510-2528 510-2530 510-2532 510-2531 510-2534 510-2533 510-2536 510-2535 510-2516 510-2515 510-2518 510-2517 510-2519 510-2521 510-2520 510-2523 510-2522 510-2525 510-2524
VWR®, Tamis de test, 203×50 mm
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; tissus métalliques tissés : acier inoxydable, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.