Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-GFRalpha-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : BioVision
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) is a potent survival factor for central and peripheral neurons and is essential for the development of kidneys and the enteric nerves system. Physiological responses to GDNF require the presence of a novel glycosylphosphadidylinositol linked protein GDNFRα, which is a cell surface receptor for GDNF. The cDNA encoding GDNFRα from human, rat, chicken and mouse have been cloned recently. GDNFRα was also termed Ret ligand 1 (RETL1) or TGF-β-related neurotrophic factor receptor 1 (TrnR1) and nominated as GFRα-1 recently. GFRα-1 binds GDNF specifically and mediates activation of the Ret protein tyrosine kinase (PTK;Thus, GDNF, GFRα and the Ret PTK from a complex to transduce GDNF signal and to mediate GDNF function.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: GFRalpha-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Type de conditionnement Référence VWR Quantité
100 μg 100 µG Vial BIOV6201-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène GFRA1
Nom de l'antigène GDNF family receptor alpha 1
Réactivité Human, Mouse, Rat
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms GFR-ALPHA-1, TRNR1, RET1L, RETL1, GDNFRA, GDNFR
Gene ID 2674
Mesures de concentration 0,5 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic Peptide to amino acids 369-382 of human GFRα-1
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, containing 30% glycerol, 0,5% BSA, 0,01% thimerosal.
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS