Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-Glutathione Peroxidase 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A10]
Marques : BioVision
Glutathione peroxidases (Gpxs) are ubiquitously expressed proteins which catalyze the reduction of hydrogen peroxides and organic hydroperoxides by glutathione. There are several isoforms which differ in their primary structure and localization. The classical cytosolic /mitochondrial GPx1 (cGPx) is a selenium-dependent enzyme, first of the GPx family to be discovered. GPx2, also known as gastrointestinal GPx (GI-GPx), is an intracellular enzyme expressed only at the epithelium of the gastrointestinal tract. Extracellular plasma GPx (pGPx or GPx3) is mainly expressed by the kidney from where it is released into the blood circulation. Phospholipid hydroperoxide GPx4 (PH-GPx) expressed in most tissues, can reduce many hydroperoxides including hydroperoxides integrated in membranes, hydroperoxy lipids in low density lipoprotein or thymine. All mammalian GPx family members, except for the recently described Cys containing GPx3 and epididymis-specific secretory GPx (eGPx or GPx5) isoforms, possess selenocysteine at the active site.
Recommended Dilutions: IP
Type: Primary
Antigen: Glutathione Peroxidase 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Type de conditionnement Référence VWR Quantité
100 μl 100 µl Vial BIOV6214-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène GPX1
Nom de l'antigène Glutathione peroxidase 1
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Clone 2A10
Hôte Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms GPXD, GSHPX1
Gene ID 2876
Concentration 1 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant human protein purified from E.coli
Purification purified by Ammonium sulphate precipitation
Form Liquid
Storage buffer HEPES with 0,15 M NaCl, 0,01 % BSA, 0,03 % sodium azide, and 50 % glycerol
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité