Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRD2 Rabbit Polyclonal Antibody

Marques : BioVision
The acetylation of histone lysine residues plays a crucial role in the epigenetic regulation of gene transcription. A bromodomain is a protein domain that recognizes acetylated lysine residues such as those on the N-terminal tails of histones. This recognition is often a prerequisite for protein-histone association and chromatin remodeling. These domains function in the linking of protein complexes to acetylated nucleosomes, thereby controlling chromatin structure and gene expression. Thus, bromodomains serve as “readers” of histone acetylation marks regulating the transcription of target promoters. The BET family of proteins, defined by tandem Bromodomains and an Extra Terminal domain, include BRD2, BRD3, BRD4, and BRDT. The BET proteins play a key role in many cellular processes, including inflammatory gene expression, mitosis, and viral/host interactions. The isolated individual or tandem bromodomains of BRD2 and BRD4 have been shown to bind acetylated histone tails, serving to couple histone acetylation marks to the transcriptional regulation of target promoters. Small molecule inhibitors of these interactions hold promise as useful therapeutics for human disease.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:200

Type: Primary
Antigen: BRD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Type de conditionnement Référence VWR Quantité
100 μg 100 µG Vial BIOV6281-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Symbole antigène BRD2
Nom de l'antigène bromodomain containing 2
Réactivité Mouse, Human, Rat
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms FSRG1, RING3, FSH, D6S113E, RNF3, O27.1.1, NAT
Gene ID 6046
Epitope N-terminal
Mesures de concentration 0,5 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide at N-terminal
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0,01 % BSA, 0,01 % thimerosal, and 50 % glycerol, pH 7,2
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
 

Un nouvel aspect et un engagement renouvelé

Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.

EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS