Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Beta-Actin Rabbit Polyclonal Antibody

Marques : BioVision
Actin is expressed in all eukaryotic cells and is the major component of the cytoskeleton. At least six types of actin are present in mammalian tissues and fall into three classes. Alpha actin expression is limited to various types of muscle and it regulates contactile potentials for the muscle cells, whereas beta and gamma actin, also known as cytoplasmic actin, are predominantly expressed in nonmuscle cells, controlling cell structure and motility.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Beta-Actin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat




 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Code emb. Référence VWR Quantité
100 µg 100 µG Vial BIOV3850-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Symbole antigène ACTB
Nom de l'antigène actin, beta
Réactivité Human, Rat, Mouse
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms BRWS1, PS1TP5BP1
Gene ID 60
Mesures de concentration 0,5 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide corresponding to residues surrounding amino acid 243 of rat beta -actin
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer PBS , pH 7,2, containing 30% glycerol, 0,5% BSA and 0,01% thimerosal.
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité