Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-MC4 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : BioVision
MC4R (Melanocortin-4 receptor) belongs to the GPCR superfamily that is responsible for multiple signal transduction pathway which includes the cAMP and MAPK signaling pathways. Expression of MC4R has been reported in brain. From genetic studies of mice and humans, it was established that MC4 receptor plays a critical role in appetite regulation. Mutation in the MC4R gene is associated with obesity in humans.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MC4 Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Type de conditionnement Référence VWR Quantité
100 µg 100 µG Vial BIOV3936-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Nom de l'antigène MC4 Receptor
Réactivité Rat, Human, Mouse
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms melanocortin 4 receptor, melanocortin-4 receptor, melanocortin receptor 4
Mesures de concentration 0,5 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide surrounding amino acid 301 of mouse MC4 Receptor
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, containing 30% glycerol, 0,5% BSA, 0,01% thimerosal
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS