Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Marques : BioVision
Telomerase is an RNA-dependant DNA polymerase that catalyzes the addition of telemoric repeat, TTAGGG to chromosome ends. Telomerase is composed of an internal telomerase RNA template (TERC) and the enzyme, telomerase reverse transcriptase (TERT or TP2). Telomerase expression is usually repressed in postnatal somatic cells resulting in shortening of telomeres. Overexpression of telomerase may be implicated with oncogenesis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1-4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat




 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Code emb. Référence VWR Quantité
100 µg 100 µG Vial BIOV3941-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Symbole antigène TP2
Réactivité Rat, Human, Mouse
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms Telomerase reverse transcriptase, TP2, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TEAP, HEST2
Mesures de concentration 0,5 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide surrounding amino acid 572 of human TP2.
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, containing 30% glycerol, 0,5% BSA, 0,01% thimerosal
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
 

Un nouvel aspect et un engagement renouvelé

Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.

EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS