Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMG-CoA Reductase Rabbit Polyclonal Antibody

Marques : BioVision
HMG-CoA reductase (HMGCR) is the rate-limiting enzyme for cholesterol biosynthesis. HMGCR is regulated via a negative feedback mechanism mediated by sterols and non-sterol metabolites derived from the product of the reductase reaction. Statin, a class of cholesterol-lowering drμgs inhibits HMGCR by lowering plasma cholesterol.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5–4 µg/ml).

Type: Primary
Antigen: HMG-CoA Reductase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Type de conditionnement Référence VWR Quantité
100 µg 100 µG Vial BIOV3952-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Nom de l'antigène hydroxymethylglutaryl-CoA reductase
Réactivité Human, Mouse, Rat
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Concentration 0,5 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide surrounding amino acid 830 of human HMG-CoA Reductase
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, containing 30% glycerol, 0,5% BSA, 0,01% thimerosal
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité