Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C-Myc Rabbit Polyclonal Antibody

Marques : BioVision
c-Myc-, N-Myc- and L-Myc-encoded proteins function in cell proliferation, differentiation and neoplastic disease. Myc proteins are nuclear proteins with relatively short half-lives. Amplification of the c-Myc gene has been found in several types of human tumors including lung, breast and colon carcinomas, while the N-Myc gene has been found amplified in neuroblastoma. The L-Myc gene has been reported to be amplified and expressed at high level in human small cell lung carcinomas. The presence of three sequence motifs in the c-Myc COOH terminus, including the leucine zipper, the helix-loop-helix and a basic region provided initial evidence for a sequence-specific binding function. A basic region helix-loop-helix leucine zipper motif (bHLH-Zip) protein designated Max, specifically associates with c-Myc, N-Myc and L-Myc proteins. The Myc-Max complex binds to DNA in a sequence-specific manner under conditions where neither Max nor Myc exhibit appreciable binding. Max can also form heterodimers with at least two additional bHLH-Zip proteins, Mad and Mxi1, and Mad-Max dimers have been shown to repress transcription through interaction with mSin3.

Recommended Dilutions: Western Blot: ~1:1000, FC: 1:10-1:50.

Type: Primary
Antigen: C-Myc
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human. Predicted Reactivity With Mouse, Rat, Bovine And Pig Samples.



 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Type de conditionnement Référence VWR Quantité
100 μl 100 µl Vial BIOV6767-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Symbole antigène C-Myc
Réactivité Bovine, Pig, Mouse, Rat, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms MYC
Cross adsorption No
Immunogen This MYC antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 40-69 amino acids from human MYC.
Purification This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Form Liquid
Storage buffer Supplied in in PBS with 0,09% (W/V) sodium azide.
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
 

Un nouvel aspect et un engagement renouvelé

Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.

EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS