Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vimentin Rabbit Polyclonal Antibody

Marques : BioVision
Cytoskeletal intermediate filaments (IFs) constitute a diverse group of proteins that are expressed in a highly tissue-specific manner. Intermediate filaments are constructed from two-chain, α-helical, coiled-coil molecules arranged on an imperfect helical lattice and have been widely used as markers for distinguishing individual cell types within a tissue and identifying the origins of metastatic tumors. One such intermediate filament protein, Vimentin, is a general marker of cells originating in the mesenchyme. Vimentin is frequently co-expressed with other members of the intermediate filament family, such as the cytokeratins, in neoplasms including melanoma and breast carcinoma.

Recommended Dilutions: Western Blot: ~1:1000, IHC: 1:10-1:50, FACS: 1:10-1:50, Immunofluorescence: 1:100.

Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human. Predicted Reactivity With Mouse, Rat, Bovine, Chicken, Hamster, Pig, Monkey, Xenopus Samples.




 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Code emb. Référence VWR Quantité
100 μl 100 µl Vial BIOV6771-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Symbole antigène VIM
Nom de l'antigène Vimentin
Réactivité Rat, Xenopus, Mouse, Hamster, Bovine, Monkey, Pig, Chicken, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms CTRCT30, HEL113
Gene ID 7431
Epitope C-terminal
Cross adsorption No
Immunogen This Vimentin antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 430-457 amino acids from the C-terminal region of human Vimentin.
Purification This antibody is prepared by Saturated Ammonium Sulfate (SAS) precipitation followed by dialysis against PBS.
Form Liquid
Storage buffer In PBS with 0,09% (W/V) sodium azide.
Température de stockage – 20 °C
Shipping temperature 4 °C

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
 

Un nouvel aspect et un engagement renouvelé

Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.

EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS